ABN415
Anti-TRAPPC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
TRAPPC-1, Trafficking protein particle complex subunit 1, BET5 homolog, Multiple myeloma protein 2, MUM-2, MUM2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
monkey (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TRAPPC1(58485)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TRAPPC1 in human cerebral cortex, cerebellum, and kidney.
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected TRAPPC1 in 5 µg of TRAPPC1 transfected HEK293T cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable