ABN1669M
Anti-Anoctamin-1 (TMEM16A)
from rabbit
Sinónimos:
Anoctamin-1, TMEM16A
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANO1(55107)
mouse ... Ano1(101772)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Anoctamin-1 (TMEM16A) in Immunofluorescence applications (Huang, F., et. al. (2009). Proc Natl Acad Sci USA. 106(50):21413-8; Wang, H.C., et. al. (2015). Cell. 163(6):1348-59; Huang, F., et. al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(40):16354-9).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Anoctamin-1 (TMEM16A) in Immunocytochemistry applications (Huang, F., et. al. (2009). Proc Natl Acad Sci USA. 106(50):21413-8).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Anoctamin-1 (TMEM16A) in Western Blotting applications (Huang, F., et. al. (2009). Proc Natl Acad Sci USA. 106(50):21413-8).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Anoctamin-1 (TMEM16A) in 10 µg of A431 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable