Documentos clave
ABN105
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Sox11
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Transcription factor SOX-11
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable (tissue)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SOX11(6664)
Descripción general
La secuencia SRY que contiene 11 (Sox11) es un factor de transcripción neuronal perteneciente a la superfamilia de proteínas de la secuencia del grupo de alta movilidad (HMG) que se une al ADN. Se expresa en gran medida durante el desarrollo embrionario y regula los genes implicados en el crecimiento y la supervivencia de las neuronas. Sox11 desempeña un papel importante en la formación de las neuronas sensoriales y en la organogénesis. Los ratones con deficiencia en Sox11 muestran defectos en múltiples órganos, entre ellos el pulmón, el corazón y el páncreas. El Sox11 también desempeña un papel fundamental como supresor tumoral. La supresión epigenética del gen Sox11, principalmente a través de la hipermetilación del promotor, contribuye a diversas formas de neoplasias. En los adultos, la Sox11 puede participar en la regeneración de las neuronas después de una lesión nerviosa al inducir la expresión del gen de la proteína 1a pequeña rica en prolina (Sprr1a).
Inmunógeno
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la Sox11 humana.
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-Sox11 detecta la concentración de Sox11 y se ha publicado y validado para utilizar en 0.
Inmunohistoquímica: una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó la Sox-11 en tejidos cerebeloso y de hipocampo normales de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: un lote representativo detecta la Sox-11 en lisado de tejido cerebral humano.
Subcategoría de investigación
Neurociencia del desarrollo
Calidad
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido cerebro de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia western: 0,5 mg/ml de este anticuerpo detectaron la Sox-11 en 10 mg de lisado de tejido cerebral de ratón.
Descripción de destino
~57 kDa observados
Forma física
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Nota de análisis
Control
Lisado de tejido cerebral de ratón
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Yuyan Cheng et al.
Nature communications, 13(1), 4418-4418 (2022-07-30)
The inability of neurons to regenerate long axons within the CNS is a major impediment to improving outcome after spinal cord injury, stroke, and other CNS insults. Recent advances have uncovered an intrinsic program that involves coordinate regulation by multiple
Elena Spina et al.
Nature communications, 13(1), 1421-1421 (2022-03-19)
Gpr125 is an orphan G-protein coupled receptor, with homology to cell adhesion and axonal guidance factors, that is implicated in planar polarity and control of cell movements. By lineage tracing we demonstrate that Gpr125 is a highly specific marker of
Rotem Ben-Tov Perry et al.
Cell reports, 42(10), 113168-113168 (2023-09-24)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) are expressed in many brain circuits and types of neurons; nevertheless, their functional significance for normal brain functions remains elusive. Here, we study the functions in the central nervous system of Silc1, an lncRNA we have