ABN1023
Anti-LILRB2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 2, LIR-2, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 2, CD85 antigen-like family member D, Immunoglobulin-like transcript 4, ILT-4, Monocyte/macrophage immunoglobulin-like receptor 10, MIR-10, CD85d,
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LILRB2(10288)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected LILRB2 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable