Documentos
ABN1000
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-MAGL
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Monoglyceride lipase, MGL, Monoacylglycerol lipase, MAGL
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MGLL(11343)
General description
La monoglicérido lipasa (MGL), o alternativamente HU-K5, homólogo de la lisofosfolipasa, similar a la lisofosfolipasa o monoacilglicerol lipasa (MAGL), es una proteína codificada por el gen MGLL en humanos y es muy importante en el metabolismo de los lípidos. La monoglicérido lipasa es la enzima que convierte los monoacilglicéridos (unidades estructurales clave de los lípidos) en cadenas de ácidos grasos libres y glicerol. Además, la monoglicérido lipasa hidroliza los endocannabinoides que, en última instancia, pueden regular la nocicepción y la percepción del dolor, por lo que la enzima está siendo estudiada en tratamientos de mediación del dolor. La monoglicérido lipasa se expresa en muchos tejidos: grasa, pulmón, hígado, cerebro y corazón. En la enfermedad, la monoglicérido lipasa se está estudiando más intensamente en la investigación del cáncer. En algunos tipos de cáncer parece desempeñar un papel supresor en la regulación de la señalización mediada por AKT, pero en otros, dado que la enzima regula los niveles de ácidos grasos que pueden servir como moléculas de señalización intracelular e intercelular, la actividad de la monoglicérido lipasa parece promover la migración, invasión y crecimiento de las células cancerosas.
Immunogen
Proteína recombinante que corresponde a la MAGL de ratón.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:50 de un lote representativo detectó la MAGL en tejido de corteza cerebral humana.
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó la MAGL en tejido de hipocampo humano (Mulder, J., et al. (2011). Brain. 134-1041-1060).
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-MAGL está validado para ser utilizado en inmunoelectrotransferencia (WB) e inmunohistoquímica para la detección de la MAGL.
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia western en lisado de tejido cerebro de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la MAGL en 10 µg de lisado de tejido cerebral de ratón.
Target description
~ 31/33 kDa observados. Esta proteína experimentar empalmes alternativos por lo que la inmunoelectrotransferencia pueden mostrar un doblete. Evidencia de empalme alternativo de la MAGL, puede ejecutarse como doblete, ~31 y ~33 kDa
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ryan D Shepard et al.
Frontiers in synaptic neuroscience, 13, 689518-689518 (2021-06-15)
Adverse events and childhood trauma increase the susceptibility towards developing psychiatric disorders (substance use disorder, anxiety, depression, etc.) in adulthood. Although there are treatment strategies that have utility in combating these psychiatric disorders, little attention is placed on how to
Ping-Yuan Wang et al.
Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.), 14(1), 31-40 (2020-09-23)
Germline mutations of TP53, which cause the cancer predisposition disorder Li-Fraumeni syndrome (LFS), can increase mitochondrial activity as well as fatty acid β-oxidation (FAO) in mice. Increased fatty acid metabolism can promote cancer malignancy, but its specific contribution to tumorigenesis