IM37
Anti-MMP-9 (Ab-3) Mouse mAb (56-2A4)
liquid, clone 56-2A4, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Gelatinase B, Anti-92 kDa Gelatinase, Anti-Matrix Metalloproteinase 9
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
56-2A4, monoclonal
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
human, rabbit, rat, guinea pig
no debe reaccionar con
hamster, mouse, bovine
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MMP9(4318)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1 g/ml)
Paraffin Sections (see application references)
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
MMP-2 protein (Cat. Nos. PF023 or PF037)
MMP-9 protein (Cat. Nos. PF024 or PF038) or breast carcinoma tissue
Otras notas
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993. FASEB J.7, 1434.
Okada, Y., et al., 1992. J. Biol. Chem.267, 21712.
Woessner, J.F. 1991. FASEB J.5, 2145.
Liotta, L.A. and Stetler-Stevenson, W.G. 1990. in Seminars in Cancer Biology, ed. M.M. Gottesman. Vol. 1, 99.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable