ABF206
Anti-TRIM5 alpha Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Tripartite motif-containing protein 5, RING finger protein 88
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TRIM5(85363)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: 10 µg/mL from a representative lot detected TRIM5 alpha in human stomach cells.
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TRIM5 alpha in 15 µg of human stomach, thymus, and uterus tissue lysates.
Descripción de destino
Nota de análisis
Human stomach, thymus, and uterus tissue lysates
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable