ABE1455
Anti-Nurr1 (NR4A2)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Nuclear receptor subfamily 4 group A member 2, Immediate-early response protein NOT, Orphan nuclear receptor NURR1, Transcriptionally-inducible nuclear receptor
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NR4A2(4929)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Calidad
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Nurr1 (NR4A2) in THP-1 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad