ABC929
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A, Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1A/MAP1B light chain 3 A, Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-LC3-I/II Antibody, from rabbit, purified by affinity chromatography
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
Xenopus (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAP1A(4130) , MAP1LC3A(84557)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected LC3-I (non-lipidated) and LC3-II (lipidated) in 10 µg of serum-starved, chloroquine-treated HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.