ABC837
Anti-ARC Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Nucleolar protein 3, Apoptosis repressor with CARD, Muscle-enriched cytoplasmic protein, Myp, Nucleolar protein of 30 kDa, Nop30, ARC
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NOL3(8996)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ARC in HeLa, KB, and A549 cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable