AB5320B
Anti-NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan, Biotin Conjugate Antibody
from rabbit, biotin conjugate
Sinónimos:
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
Descripción general
Aplicación
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NG2 in rat oligodendrocyte precursor cells. Performed without Triton.
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected NG2 in cryosections of rat cortex tissue.
Descripción de destino
Nota de análisis
Cryosections of rat cortex tissue
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable