AB3517
Anti-Polyhistidine Tag Antibody
Chemicon®, from chicken
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
chicken
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies (predicha por homología)
all
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry: 1:250-1:1,000
ELISA: 1:250-1:2,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable