Merck
81610
Supelco
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 32,000
Sinónimos:
Poly(sodium styrenesulfonate)
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 153,00
US$ 153,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 153,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 153,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mol peso
Mp ~30900
Mw ~32000
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.1
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt) is used as an analytical size standard in the following:
  • Comparing poly(styrenesulfonate) (NaPSS) chain ordering between two solid interfaces and in bulk using colloidal probe atomic force microscopy (CP-AFM) and small-angle X-ray scattering (SAXS).[1]
  • The synthesis of biohybrid materials of a stimulus-responsive hydrogel based on such a ligand-responsive DNA-protein interaction.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Conditional DNA-Protein Interactions Confer Stimulus-Sensing Properties to Biohybrid Materials
Christen, E., H., et al.
Advances in Functional Materials, 21(15), 2861-2867 (2011)
Structuring of polyelectrolyte (NaPSS) solutions in bulk and under confinement as a function of concentration and molecular weight
Uzum C, et al.
Macromolecules, 44(19), 7782-7791 (2011)