Documentos clave
AB3403-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-beta galactosidasa de E. coli
from chicken, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Beta-galactosidase, Acid beta-galactosidase, Lactase, Elastin receptor 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
chicken
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
bacteria
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Escherichia coli K12 ... Lacz(945006)
Descripción general
La β galactosidasa, también conocida como beta-galactosidasa, beta-gal, LacZ o lactasa, y codificada por el gen lacZ, es la enzima que hidroliza los galactósidos (cadenas de azúcares que contienen galactosa) en monosacáridos en las bacterias. La β galactosidasa es una enzima producida extracelularmente que hidroliza el enlace beta-glucosídico entre la galactosa y otro grupo orgánico. En E. coli, el gen de la β galactosidasa está presente como parte del sistema operón lac inducible que se activa en presencia de lactosa cuando el nivel de glucosa es bajo. En la actualidad la beta galactosidasa bacteriana se utiliza en biología molecular como un marcador indicador para controlar la expresión génica y, dado que la enzima tiene dos dominios funcionales, constituye la base para la α-complementación, que es la metodología que subyace al cribado azul / blanco de clones recombinantes. La presencia o ausencia de una β-galactosidasa activa puede ser detectada por X-gal, que produce un tinte azul característico cuando es hidrolizada por la β-galactosidasa, proporcionando así un medio fácil para distinguir la presencia o ausencia de producto clonado en un plásmido.
Inmunógeno
Proteína recombinante que corresponde a la beta galactosidasa de E. coli.
Aplicación
El anticuerpo anti-beta galactosidasa, E. coli, es un anticuerpo policlonal de pollo muy específico, que se dirige a la β-galactosidasa y ha sido probado en inmunoelectrotransferencia (WB).
Calidad
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de E. Coli TOP10/PCU19.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó la beta galactosidasa en 10 µg de lisado de E. coli TOP10/PCU19.
Descripción de destino
~120 kDa observados
Ligadura / enlace
Sustituye a: AB3403
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable