Documentos
AB3100
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-orexina-A
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-NRCLP1, Anti-OX, Anti-PPOX
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
bovine, mouse, pig, rat, canine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPOX(5498)
General description
Recientemente se han comunicado varios péptidos asociados con el comportamiento alimentario. Las orexinas (orexina-A y orexina-B) son una familia de neuropéptidos hipotalámicos expresados selectivamente en el hipotálamo (Sakurai et al. 1998). La orexina-A y la orexina-B derivan del mismo precursor (la preproorexina) por escisión proteolítica. La preproorexina es un péptido de 130 aa con una presunta secuencia secretora de 33 aa, un centro hidrófobo seguido de residuos con pequeñas cadenas laterales polares. La expresión se detectó en el cerebro y, en pequeña medida, en los testículos (Sakurai et al., 1998; DeLecca et al., 1998). Estos neuropéptidos se unen a, y activan, dos receptores de orexina estrechamente relacionados, los receptores acoplados a proteínas G (GPCR) OX1R y OX2R.
Specificity
La orexina-B de rata o ratón reacciona con la orexina-B de longitud completa. El epítopo del AB3100 no se encuentra en la orexina-A. Dado que las orexinas A y B proceden de unas pre-pro orexinas no procesadas (130 aa), los anticuerpos anti-orexina-B pueden reaccionar también con las pre-pro-orexinas.
Immunogen
Un péptido de 13 aminoácidos cerca del amino terminal de la orexina-B del ratón. El péptido inmunógeno tiene un 92 % de semejanza con la orexina-B. humana
Application
El anticuerpo anti-orexina B detecta el nivel de orexina B y se ha publicado y validado para utilizar en ELISA y WB.
Inmunotransferencia Western: 1-10 μg/ml mediante la técnica de quimioluminiscencia
ELISA: 1:10  000-1:100 000 utilizando 50-100 ng de péptido control por pocillo.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Physical form
Inmunoglobulina purificada por afinidad. Líquido en PBS , con BSA al 0,1 %.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Chung-Wei Hsu et al.
Brain sciences, 11(12) (2021-12-25)
Orexin-A (OX-A) and orexin-B (OX-B) are neuropeptides produced in the hypothalamus. Preclinical and clinical studies suggest that depression and anxiety are associated with the orexin system. In the current study, we used the learned helplessness (LH) animal model of depression