Documentos
AB2272
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ZO-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
tight junction protein 1, zonula occludens 1 protein, Zona occludens protein 1, Zonula occludens protein 1, zona occludens 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TJP1(7082)
General description
Las uniones estrechas son complejos de proteínas que crean límites intercelulares entre los dominios de la membrana plasmática de las células epiteliales y endoteliales. Muchas de las proteínas asociadas a la unión estrecha son miembros de la familia de las guanilato cinasas asociadas a la membrana (MAGUK) e incluyen la ocludina y los miembros de la familias zona ocludina ZO-1, ZO-2 y ZO-3. Se cree que estas proteínas tienen funciones tanto estructurales como de transmisión de señales, y se definen característicamente por tres módulos de interacción proteína-proteína: el dominio PDZ, el dominio SH3 y el dominio guanilato cinasa (Guk). La ZO-1 forma complejos con ZO-2 o con ZO-3. Además, estas proteínas pueden asociarse también con la claudina, la ocludina y la F-actina en puntos de la unión estrecha en los que proporcionan una conexión entre la actina del citoesqueleto y la unión estrecha. La expresión de ZO-1 está significativamente reducida en muchas líneas de cáncer de mama. La ZO-2 y la ZO-3 se expresan ubicuamente dentro de las uniones estrechas epiteliales y, a diferencia de ZO-1, que también se expresa en las uniones celulares de los miocitos cardíacos, la ZO-2 no se expresa en el tejido no epitelial.
Specificity
Otras homologías: Rata (homología de secuencia del 89 %).
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la ZO-1 humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:500 de un lote anterior detectó ZO-1 en el tejido testicular sano humano.
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la ZO-1 con este anticuerpo anti-ZO-1 validado para utilizar en WB, IH(P).
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Quality
Evaluado mediante transferencia Western en lisado de células HepG2.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,1 µg/ml de este anticuerpo detectó la ZO-1 en 10 µg de lisado de células HepG2.
Target description
~260 kDa observados
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células HepG2
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Mikolaj Adamek et al.
Virulence, 12(1), 1855-1883 (2021-07-17)
Gills of fish are involved in respiration, excretion and osmoregulation. Due to numerous interactions between these processes, branchial diseases have serious implications on fish health. Here, "koi sleepy disease" (KSD), caused by carp edema virus (CEV) infection was used to
Sung-Eun Choi et al.
Experimental and therapeutic medicine, 24(5), 648-648 (2022-09-29)
Tubulointerstitial fibrosis is characterized by accumulation of the extracellular matrix in the interstitium. Lysyl oxidase-like 2 (LOXL2), a member of the lysyl oxidase family, is known for promoting cancer metastasis, invasion and stromal fibrosis in various organs. Our previous study
Artem V Fedorov et al.
Cells, 11(21) (2022-11-12)
Mitochondria-targeted antioxidants have become promising candidates for the therapy of various pathologies. The mitochondria-targeted antioxidant SkQ1, which is a derivative of plastoquinone, has been successfully used in preclinical studies for the treatment of cardiovascular and renal diseases, and has demonstrated
Lin Zhu et al.
Atherosclerosis, 268, 117-126 (2017-12-05)
Gut microbiota plays a major role in metabolic disorders. Berberine is used to treat obesity, diabetes and atherosclerosis. The mechanism underlying the role of berberine in modulating metabolic disorders is not fully clear because berberine has poor oral bioavailability. Thus
Jianchun Chen et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 322(4), F419-F428 (2022-02-15)
The podocyte is an important component of the glomerular filtration barrier, and maintenance of the integrity of its highly specified structure and function is critical for normal kidney function. Yes-associated protein (YAP)/transcriptional coactivator with PDZ-binding motif (TAZ) are two crucial
Artículos
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.