Merck
CC050
Colágeno humano tipo I
from human placenta, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
Sinónimos:
Colágeno humano
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
liquid, solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1 mg/mL
Assay:
>90% (collagen type I, SDS-PAGE)
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Colágeno humano tipo I, 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Level
assay
>90% (collagen type I, SDS-PAGE)
form
liquid, solution
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<1% collagen type II,IV-VI & non-collagen proteins., <10% collagen type III
input
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Elastin
, Peptide Source: Fibronectin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
CC052CC054CC077
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
>90% (collagen type I, SDS-PAGE)
assay
90% (Human collagen type II)
assay
90% (Human collagen type III, SDS-PAGE)
assay
95% (SDS-PAGE)
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
General description
Colágeno de tipo I humano purificado por precipitaciones seriadas en sal, precipitación en alcohol y cromatografía DEAE de una extracción con pepsina de placenta humana. El colágeno es una proteína estructural importante que se encuentra en los tejidos conjuntivos como la piel, el tendón, el cartílago, los ligamentos, el hueso, la parte blanca del globo ocular (esclerótica) y los espacios que quedan entre células y tejidos consistentes en la matriz extracelular. Imparte estructura y fuerza a los tejido conjuntivos. El gen del colágeno tipo I alfa 1 (COL1A1) está situado en el cromosoma 17q21.33 humano.El colágeno de tipo I se produce inicialmente como un procolágeno en las células. Esta proteína consiste en dos hebras proteicas pro-alpha1(I) combinadas con una hebra de procolágeno pro-alpha2(I) que forman una estructura tricatenaria parecida a una cuerda. En la célula, las enzimas modifican ciertos aminoácidos de las proteínas (lisina y prolina) añadiendo grupos químicos que son necesarios para que las tres hebras formen moléculas estables y hagan conexiones (enlaces cruzados) entre las cadenas. Otras enzimas añaden azúcares a la proteína. Ahora, la molécula completa tricatenaria de procolágeno tipo I sale de la célula y es procesada por enzimas que recortan pequeños segmentos de ambos extremos. Las moléculas de procolágeno se organizan en fibrillas largas y delgadas fuera de la célula. Las fibrillas se juntan en grupos una al lado de las otras para formar fibras de colágeno. El entrecruzamiento entre las moléculas de las fibrillas produce una estructura proteica muy estable, lo que contribuye a la función de resistencia del tejido que tiene el colágeno.
Application
Se ha utilizado colágeno humano tipo I:
  • como control en el ensayo celular factor nuclear 2B4 de células T activadas (NFAT)–reportero GFP, donde puede evaluarse su interacción con las células reporteras para la expresión del GFP impulsada por el promotor del factor nuclear de las células T activadas (NFAT)
  • para recubrimiento de portaobjetos de vidrio en ensayos de unión dinámica para crear un sustrato destinado a la unión específica y el estudio de plaquetas y conjugados en canales de flujo[1]
  • como un patrón proteico en análisis histológicos de muestras de tejido pulmonar, proporcionando una referencia para la composición y la caracterización de los componentes de la matriz extracelular (ECM)[2]
Biochem/physiol Actions
Mutaciones en el gen de colágeno tipo I alfa 1 (COL1A1) se asocian con osteogénesis imperfecta tipo I–IV, síndrome de Ehlers-Danlos tipo VIIA, síndrome de Ehlers-Danlos tipo clásico, enfermedad de Caffey y osteoporosis idiopática.
Physical form
Proteína purificada. Líquido que contiene ácido acético 0,5 M, pH 2,5. Se puede diluir en PBS para aplicaciones.
Analysis Note
La pureza fue controlada por SDS-PAGE y la reacción con anticuerpos anti-colágeno específicos de tipo
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Whole exome sequencing reveals a mutation in an osteogenesis imperfecta patient
Ergun MA, et al.
Meta Gene (2017)
A 235 Kb deletion at 17q21.33 encompassing the COL1A1, and two additional secondary copy number variants in an infant with type I osteogenesis imperfecta: A rare case report
Numbere N, et al.
Molecular Genetics & Genomic Medicine (2020)
Signal inhibitory receptor on leukocytes-1 recognizes bacterial and endogenous amphipathic ?-helical peptides
Rumpret M, et al.
Faseb Journal (2021)
Karolina Chrabaszcz et al.
Cancers, 13(2) (2021-01-10)
The current understanding of mechanisms underlying the formation of metastatic tumors has required multi-parametric methods. The tissue micro-environment in secondary organs is not easily evaluated due to complex interpretation with existing tools. Here, we demonstrate the detection of structural modifications
Physicochemical characterization and molecular organization of the collagen A and B chains.
R K Rhodes et al.
Biochemistry, 17(17), 3442-3448 (1978-08-22)
Artículos
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Protocolos
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Contenido relacionado
As the focus of stem cell research undergoes a transition from animal to human models, researchers are in critical need of validated products to support the isolation, maintenance, differentiation, and characterization of human stem cells. While many reagents designed for rodent systems can be applied to human stem cell studies, they are not truly optimized for robust human stem cell culture or analysis. This is why human stem cell researchers have always trusted EMD Millipore, the first provider of commercially available human embryonic stem cells and human neural stem cell lines, to accelerate their research. All of our human stem cell systems are extensively tested in defined media culture, and differentiated progeny are comprehensively characterized with highly validated antibodies and detection reagents.