AB1211
Anti-β Galactosidase Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
E. coli, vertebrates
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GLB1(2720)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting: 1:2000-1:10,000 on beta-galactosidase fusion proteins.
Immunohistochemistry: 1:1,000-1:5000 on tissue fixed with 4% paraformaldehyde.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Proteins tagged with beta galactosidase
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2