Documentos clave
96320500
Millipore
Vantage L Laboratory Columns
Vantage L Laboratory Column VL 32 x 500
Sinónimos:
Vantage L Laboratory Column VL 32 x 500
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Línea del producto
Vantage
Parámetros
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
técnicas
protein purification: suitable
Longitud
500 mm
área
8 cm2 , cross-sectional
cama Al
250-500 mm
lecho volumen
200-400 mL
Diámetro
32-32.1 mm
Información legal
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany