Documentos clave
96160500
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 16 x 500
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
Vantage
Parámetros
temp. range at 2-40 °C
técnicas
protein purification: suitable
Longitud
50 cm (19.7 in.)