Documentos clave
8720-OP
Millipore
TAE Buffer
OmniPur® Grade, 10X, Liquid Concentrate
Sinónimos:
TRIS-Acetate-EDTA Buffer
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.28
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solution
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
clear to haze-free colorless
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
Descripción general
General Composition: Each liter of concentrate makes 10L of 1X TAE Buffer (1X = 0.04 M TRIS, 0.04 M Acetate, 0.001 M EDTA). Molecular Biology grade.
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable