Documentos clave
8.56188
Sigma-Aldrich
H-His(Trt)-Trityl NovaPEG resin
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
51171641
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable