Documentos clave
8.56063
Sigma-Aldrich
H-Glu(OtBu)-2-ClTrt resin
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
beads
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Pre-loaded resin for synthesis of protected peptide acids containing a C-terminal glutamic acid amino-acid residue by Fmoc SPPS. Cleavage of the protected peptide is effected by treatment with 1% TFA in DCM or 20% TFE in DCM
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-2813
Nota de análisis
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.30 - 0.90 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB), 200 - 400 mesh.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable