8.53094
Boc-D-Phe-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-D-Phe-OH, N-α-t.-Boc-D-phenylalanine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N([C@H](Cc1ccccc1)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/p-1/t11-/m1/s1
Clave InChI
ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-M
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable