Documentos clave
8.53061
Sigma-Aldrich
Boc-Phg-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-Phg-OH, N-α-t.-Boc-L-phenylglycine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
251.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
88-91 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N([C@@H](c1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
Clave InChI
HOBFSNNENNQQIU-JTQLQIEISA-N
Descripción general
Standard building block for introduction of phenylglycine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-0108
Nota de análisis
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in ethanol): 130.0 - 139.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.