This product may be stored in room temperature. It does not need to be stored under nitrogen.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 230,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH(NH2)CONHCH(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-751-7
Beilstein/REAXYS Number:
1724813
MDL number:
US$ 230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
280-285 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-3(7)5(9)8-4(2)6(10)11/h3-4H,7H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
DEFJQIDDEAULHB-IMJSIDKUSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), SLC15A1(6564)
rat ... Tpp2(81815)
Application
Ala-Ala has been used as a peptide sample for chromatographic analysis.
Biochem/physiol Actions
L-Alanyl-L-alanine is used as a model dipeptide in physicochemical studies of processes such as the effects of pH (protonation) on conformation.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% | assay ≥99% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 280-285 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| color white | color white | color white to off-white | color white |
| Gene Information human ... CA1(759), CA2(760), SLC15A1(6564) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
At what temperature should this product be stored at? and does it need to be stored under nitrogen?
1 answer-