Documentos clave
8.53020
Sigma-Aldrich
Boc-Ser-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-Ser-OH, N-α-t.-Boc-L-serine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
205.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número índice de la CE:
221-867-3
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(C(CO)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO5/c1-8(2,3)14-7(13)9-5(4-10)6(11)12/h5,10H,4H2,1-3H3,(H,9,13)(H,11,12)
Clave InChI
FHOAKXBXYSJBGX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
N-α-Boc protection serine derivative with an unprotected hydroxyl group.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-0078
Nota de análisis
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable