8.52128
Fmoc-Gly-OPfp
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Gly-OPfp, N-α-Fmoc-glycine pentafluorophenyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
150-160 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)CNC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)F)F
InChI
1S/C23H14F5NO4/c24-17-18(25)20(27)22(21(28)19(17)26)33-16(30)9-29-23(31)32-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,29,31)
Clave InChI
LBSDTBJWUJIFBO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (0004)): <4% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0% (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3