Documentos clave
8.53007
Sigma-Aldrich
Boc-Asn(Xan)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-Asn(Xan)-OH, N-α-t.-Boc-N-β-xanthyl-L-asparagine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H24N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
412.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amide
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N([C@@H](CC(=O)NC1c2c(cccc2)Oc3c1cccc3)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C22H24N2O6/c1-22(2,3)30-21(28)23-15(20(26)27)12-18(25)24-19-13-8-4-6-10-16(13)29-17-11-7-5-9-14(17)19/h4-11,15,19H,12H2,1-3H3,(H,23,28)(H,24,25)(H,26,27)/t15-/m0/s1
Clave InChI
YMGDQLXBNMRJMR-HNNXBMFYSA-N
Descripción general
Standard building block for introduction of asparagine residues in Boc SPPS. Its use avoids the risk of cyano alanine formation when using uronium coupling reagents
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-0022
Nota de análisis
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +7.5 - +10.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.