Documentos clave
8.52098
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(EDANS)-OH
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Glu(EDANS)-OH
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H31N3O8S
Número de CAS:
Peso molecular:
617.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Fmoc-Glu(EDANS)-OH, Novabiochem®
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(c(ccc2)NCCNC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)ccc1
InChI
1S/C32H31N3O8S/c36-30(34-18-17-33-27-13-5-12-25-24(27)11-6-14-29(25)44(40,41)42)16-15-28(31(37)38)35-32(39)43-19-26-22-9-3-1-7-20(22)21-8-2-4-10-23(21)26/h1-14,26,28,33H,15-19H2,(H,34,36)(H,35,39)(H,37,38)(H,40,41,42)/t28-/m0/s1
Clave InChI
HPYLYODKLGEPPX-NDEPHWFRSA-N
Descripción general
Fluorescence-labeled amino acid for preparing fluorescence-quenched peptide substrates by Fmoc SPPS [1]. Most frequently used in conjunction with Dabcyl quenching group.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Literature references
[1] J. W. Drijfhout, et al. in ′Peptides, Chemistry, Structure & Biology, Proc. 14th American Peptide Symposium′, P. T. P. Kaumaya & R. S. Hodges (Eds), Kingswinford, Mayflower Scientific Ltd., 1996, pp. 129.
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-1238
Nota de análisis
Colour (visual): slight grey to grey
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.