Documentos clave
8.52080
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(2-ClTrt)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Tyr(2-ClTrt)-OH, N-α-Fmoc-O-2-chlorotrityl-L-tyrosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H34ClNO5
Número de CAS:
Peso molecular:
680.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1c(cccc1)C(Oc4ccc(cc4)C[C@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)C(=O)O)(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C43H34ClNO5/c44-39-22-12-11-21-38(39)43(30-13-3-1-4-14-30,31-15-5-2-6-16-31)50-32-25-23-29(24-26-32)27-40(41(46)47)45-42(48)49-28-37-35-19-9-7-17-33(35)34-18-8-10-20-36(34)37/h1-26,37,40H,27-28H2,(H,45,48)(H,46,47)/t40-/m0/s1
Clave InChI
XYAWVRLFZHVTNW-FAIXQHPJSA-N
Descripción general
The side-chain ClTrt group can be removed with 1% TFA/ 5% TIS in DCM, enabling the side-chain hydroxyl group to be selectively modified whilst the derivative is attached to the solid support during Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] K. Barlos, et al. (1998) J. Peptide Res., 51, 194.
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-1184
Nota de análisis
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Water (K. F.): ≤ 4.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.