Documentos clave
8.51057
Sigma-Aldrich
Z(2-Cl)-OSu
Novabiochem®
Sinónimos:
Z(2-Cl)-OSu, N-(2-Chlorobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10ClNO5
Número de CAS:
Peso molecular:
283.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
powder
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
101-105 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1c(cccc1)COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H10ClNO5/c13-9-4-2-1-3-8(9)7-18-12(17)19-14-10(15)5-6-11(14)16/h1-4H,5-7H2
Clave InChI
LVZHXYXNMHCBKC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A reagent for the mild introduction of the Z(2-Cl)-amino protecting group.
Ligadura / enlace
Replaces: 01-63-0003
Nota de análisis
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3