Documentos clave
8.51031
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms)
≥92.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms), O-(N-Fmoc-3-aminopropyl)-O′-(N-diglycolyl-3-aminopropyl)-diethyleneglycol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H38N2O9
Número de CAS:
Peso molecular:
558.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms), Novabiochem®
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥92% (TLC)
≥92.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(CCCOCCOCCOCCCNC(=O)COCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
Clave InChI
LGHHBJVGSWYBEX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Fmoc-NH-(PEG)2-COOH is a bifunctional 20 atom PEG spacer. It can be introduced using standard coupling methods, such as PyBOP®, HBTU or TBTU, and is compatible with standard TFA cleavage protocols.
Literature references
[1] B. Baumeister, et al. (2003) Biopolymers, 71, 339.
[2] V. Kumar & J. Aldrich (2003) Org. Lett., 5, 613.
[3] E. Agner, et al. in ′Peptides 2000, Proc. 26th European Peptide Symposium′, Paris, J. Martinez & J.-A- Fehrentz, 2001, pp. 1011.
Aplicación
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms) Novabiochem®. CAS 916585-44-9, molar mass 558.62 g/mol.
Ligadura / enlace
Replaces: 01-63-0141
Nota de análisis
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0110)): ≥ 92 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 92.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable