Documentos clave
8.44011
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate
for synthesis
Sinónimos:
Ethylene carbonate, 1,3-Dioxolane-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
88.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
202-510-0
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.21 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
crystals
temp. de autoignición
465 °C
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
3.6-16.1 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
248 °C/1013 hPa
mp
36 °C
temperatura de transición
flash point 143 °C
solubilidad
214 g/L
densidad
1.32 g/cm3 at 40 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O1CCOC1=O
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
Clave InChI
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for synthesis
Aplicación
Ethylene carbonate for synthesis. CAS 96-49-1, pH 7 (200 g/l, H₂O, 20 °C).
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
143 °C - closed cup