Merck
901593
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate solution
1 M in THF
Sinónimos:
1,3-Dioxolan-2-one, Glycol carbonate
About This Item
Fórmula lineal:
C3H4O3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
concentración
1 M in THF
índice de refracción
n/D 1.4095
densidad
0.9079
cadena SMILES
O1CCOC1=O
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
Clave InChI
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Valuable building block or solvent offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Kidney, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
0.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)