Documentos clave
8.44008
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl ether
for synthesis
Sinónimos:
tert-Butyl methyl ether, MTBE, MTB, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl tert-butyl ether
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
88.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
216-653-1
bp:
55.3 °C/1013 hPa
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
268 hPa ( 20 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
460 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.5-8.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
Viscosidad cinemática
0.409 cSt(40 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
temperatura de transición
flash point -28 °C
solubilidad
42 g/L
densidad
0.74 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Clave InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for synthesis
Aplicación
tert-Butyl methyl ether for synthesis. CAS 1634-04-4, EC Number 216-653-1, chemical formula (CH₃)₃COCH₃.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-28 °C - closed cup