Saponification value: 170 - 179 Identity (IR): passes test Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable