Documentos clave
8.41672
Sigma-Aldrich
4-Piperidinone monohydrate hydrochloride
for synthesis
Sinónimos:
4-Piperidinone monohydrate hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO · xHCl · yH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
99.13 (anhydrous free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
255-602-8
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
pH
4.0-5.5 (100 g/L in H2O)
mp
94-96 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].N1CCC(=O)CC1.O.[H+]
InChI
1S/C5H9NO.ClH.H2O/c7-5-1-3-6-4-2-5;;/h6H,1-4H2;1H;1H2
Clave InChI
SXWRTZOXMUOJER-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable