Documentos clave
8.41656
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(aminomethyl)-benzene
for synthesis
Sinónimos:
1,4-Bis(aminomethyl)-benzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
208-719-3
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
crystals
bp
230 °C/13.33 hPa
mp
60-64 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
NCc1ccc(cc1)CN
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6,9-10H2
Clave InChI
ISKQADXMHQSTHK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable