Documentos clave
8.41611
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
for synthesis
Sinónimos:
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 4-Methoxysalicylaldehyde, 2-Hydroxyanisaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número índice de la CE:
211-604-0
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
crystals
mp
42-43 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-3-2-6(5-9)8(10)4-7/h2-5,10H,1H3
Clave InChI
WZUODJNEIXSNEU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 40 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable