Documentos clave
8.41368
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
for synthesis
Sinónimos:
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8F2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
254.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
Número índice de la CE:
206-847-4
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
powder
mp
98-99 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)c2ccc(cc2)F
InChI
1S/C12H8F2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Clave InChI
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable