Documentos clave
8.41355
Sigma-Aldrich
Isophthalonitrile
for synthesis
Sinónimos:
Isophthalonitrile, Benzene-1,3-dicarbonitrile, 1,3-Dicyanobenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
128.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número índice de la CE:
210-933-7
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.014 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
powder
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
288 °C/1013 hPa
mp
162-163 °C
densidad
1.3 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N#Cc1cc(ccc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H
Clave InChI
LAQPNDIUHRHNCV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 159 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1