Documentos clave
8.41027
Sigma-Aldrich
2-Aminoheptane
for synthesis
Sinónimos:
2-Aminoheptane, 2-Heptylamine, 1-Methylhexylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H17N
Número de CAS:
Peso molecular:
115.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
204-655-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
pH
11.45 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
142-144 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 54 °C
densidad
0.768 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
NC(CCCCC)C
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
Clave InChI
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Concepts for New Rapid Simple HPLC Method for Quantification of Fosfomycin Trometamol: This study utilized 2-aminoheptane in HPLC methods to quantify fosfomycin trometamol, showcasing its utility in pharmaceutical analysis (M Piponski et al., 2022).
  • Multi-step biocatalytic strategies for chiral amino alcohol synthesis: Discusses the synthesis of various chiral amines including 2-aminoheptane, highlighting its role in creating complex organic molecules (MF Villegas-Torres et al., 2015).
  • Determination of the Dissociation Constants (pKa) of Eight Amines: This research focuses on the pKa values of amines including 2-aminoheptane, which is crucial for understanding its chemical behavior in various environments (VSPV Alluri et al., 2023).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup