A56205
2-Aminoheptane
99%
Sinónimos:
1-Methylhexylamine, 2-Heptylamine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
density
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC(C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
InChI key
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chromatograms
suitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.