Merck
08581
2-amino-2-metil-1-propanol
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
βAlcohol β-aminoisobutílico, AMP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2C(NH2)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
89.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-709-8
Beilstein/REAXYS Number:
505979
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 25 °C)
grade
technical
assay
≥90% (GC)
form
solid
refractive index
n20/D 1.4455 (lit.)
useful pH range
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
bp
165 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
InChI key
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-2-methyl-1-propanol (AMP) is a sterically hindered amine that can be used:
  • As an acid gas treating solvent to remove CO2 and H2S from gas streams by absorption.
  • As a reagent in the synthesis of a fluorophore, silicon-rhodamine dye, for bioimaging.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-amino-2-metil-1-propanol
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
179.8 °F - closed cup
flash_point_c
82.1 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)