T89206
Tropic acid
98%
Sinónimos:
2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
Seleccione un Tamaño
US$ 232,00
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 232,00
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
116-118 °C (lit.)
cadena SMILES
OCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
Clave InChI
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Esterification of carboxylic acids and alcohols in the presence of dried Dowex H+/NaI catalyst system.[1]
- Multistep synthesis of cyclic pentadepsipeptides.[2]
- Synthesis of an isocoumarin derivative by reacting with tetracyanobenzene (TCNB) via multicomponent photo reaction.[3]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?