8.22101
Morpholinium chloride
for synthesis
Sinónimos:
Morpholinium chloride, Morpholine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
potencia
4580 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
174-178 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+H2]1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4-2-5-1;/h5H,1-4H2;1H
Clave InChI
JXYZHMPRERWTPM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 174 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Sulfated ash: ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2