Documentos clave
8.21980
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
for synthesis
Sinónimos:
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, 1,4-Butanediammonium dichloride, Putrescine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride
About This Item
Fórmula lineal:
H2N(CH2)4NH2 · 2 HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
161.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
206-375-9
NACRES:
NA.22
presión de vapor
436 Pa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Formulario
crystals
lim. expl.
0.7-11.2 % (v/v)
mp
28 °C
temperatura de transición
flash point 45 °C
solubilidad
soluble 930 g/L
densidad
0.88 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].[N+H3]CCCC[N+H3]
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
Clave InChI
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1