Documentos clave
8.21935
Sigma-Aldrich
1-Ethylquinaldinium iodide
for synthesis
Sinónimos:
1-Ethylquinaldinium iodide, N-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14IN
Número de CAS:
Peso molecular:
299.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
210-120-7
NACRES:
NA.22
form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
form
powder
solubility
250 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[I-].[n+]1(c2c(ccc1C)cccc2)CC
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-10(2)8-9-11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c