Documentos clave
8.21903
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzoic acid
for synthesis
Sinónimos:
4-Methylbenzoic acid, p-Toluic acid
About This Item
Fórmula lineal:
4-(CH3)C6H4COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
202-803-3
presión de vapor
0.02 hPa ( 70 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
temp. de autoignición
570 °C
potencia
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
274 °C/1013 hPa
mp
179-181 °C
temperatura de transición
flash point 181 °C
solubilidad
0.3 g/L
densidad
1.06 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
700 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 179 °C
Melting range (upper value): ≤ 182 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
357.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
181 °C